Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ 4-Wege Rack klinisch
Das einzige Röhrchengestell, welches speziell für runde, flache und konische Blutentnahme- und Kulturröhrchen konzipiert wurde.
Marke:  Fisherbrand™ 120687F
105.45 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16380402
  • 111.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für alle Marken von 13 und 16 mm im Durchmesser. Das einzige 4-Wege Rack mit sechs Verbindungsmöglichkeiten im Markt. Verbinden Sie unterschiedliche oder gleiche Bohrungsgrößen von Ende zu Ende oder nebeneinander in beliebiger Ausrichtung. Passen Sie das Rack an die Anzahl der benötigten Plätze an. Unendliche Einheiten können miteinander verbunden werden oder als eigenständige Einheit verwendet werden. Hält konische 15-ml-Röhrchen. Die Röhrenliegen im Boden auf, um zu verhindern, dass sie durch das Gestell hindurch fallen. Assortierte Version für Farbcodierungsoptionen verfügbar. Gleichmäßige Bohrungen und Abstände reduzieren Pipettierfehler und erhöhen Die Arbeitsgenauigkeit. Alphanumerische Identifikation zum schnellen Auffinden der Röhrchen. Robust, aus Polypropylen, chemikalienbeständig und leicht zu reinigen. Gestelle können in Wasserbädern verwendet und in Tiefkühler gestellt werden. Autoklavierbar. Empfohlene Röhrchengrößen: 13x75 mm, 13x100 mm, 16x100 mm, 16x125 mm, 17x120 mm. Empfohlene Volumen: 3,5 ml, 7 ml, 10 ml, 15 ml. Angaben zu den unterschiedlichen Seiten: Seite A: Plätze 12, Durch. 13 mm; Seite B: Plätze 18, Durch. 13 mm; Seite C: Plätze 12, Durchm. 17 mm; Seite D: Plätze 18, Durchm. 17 mm.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fisherbrand™ 4-Wege Rack klinisch > Farbe:Naturfarben