Learn More
4-Vinylbenzeneboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11490128
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Vinylbenzeneboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490128
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11490128
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23709.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
4-Vinylbenzeneboronic acid is widely used in Suzuki reaction. It is also used in the preparation of boronic acid containing polymers, which is used in potential biomedical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Vinylbenzeneboronsäure wird häufig in Suzuki-Reaktionen verwendet. Es wird auch zur Herstellung von boronsäurehaltigen Polymeren verwendet, die potenziellen in der Biomedizin Anwendung finden.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Dimethylsulfoxid, Tetrahydrofuran und Diethylether. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2156-04-9
Summenformel C8H9BO2
Molekulargewicht (g/mol) 147.97
MDL-Nummer MFCD00239441
InChI-Schlüssel QWMJEUJXWVZSAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-vinylphenylboronic acid, 4-vinylbenzeneboronic acid, 4-vinylphenyl boronic acid, 4-ethenylphenyl boronic acid, 4-vinylboronic acid, p-styrylboronic acid, p-vinylphenylboronic acid, styrene-4-boronic acid, boronic acid, 4-ethenylphenyl, 4-styreneboronic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2734393
IUPAC-Name (4-ethenylphenyl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Vinylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼190°C
Menge 1 g
Beilstein 2829387
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,dimethylsulfoxide,tetrahydrofuran and diethyl ether. Slightly soluble in water.
Formelmasse 147.97
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252584 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/09/2024 Catalog NumberB23709.06,B23709.03,B23709.14
Chargennummer10249625 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2024 Catalog NumberB23709.06,B23709.03,B23709.14
Chargennummer10228797 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2023 Catalog NumberB23709.06,B23709.03,B23709.14
Chargennummer10228797 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23709.06,B23709.03,B23709.14
ChargennummerB26W047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23709.06,B23709.03,B23709.14
Name des Produkts
4-Vinylbenzeneboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >