Learn More
Styrol, 99.5 %, zur Analyse, stabilsiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10791491 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 L, Glasflasche, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
CAS: 100-42-5 | C8H8 | 104.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-42-5, 98-29-3
Summenformel C8H8
Molekulargewicht (g/mol) 104.15
MDL-Nummer MFCD00008612,MFCD00084450
InChI-Schlüssel PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
IUPAC-Name Styrol
SMILES C=CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Styrene
Namenshinweis p.a.
Schmelzpunkt -31.0°C
Dichte 0.9060g/mL
Siedepunkt 145.0°C to 146.0°C
Flammpunkt 31°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH=CH2
Brechungsindex 1.5460 to 1.5480
Menge 1 L
Beilstein 05, 474
Merck Index 15, 8990
Relative Dichte 0.906
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone,cs2,ccl4,dissolves organic substances and polymers
Stabilisator 10 to 20ppm p-tert-butylcatechol
Viskosität 0.695 mPa.s (25°C)
Formelmasse 104.15
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analyse
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2025 Catalog Number220530010,220530000,220532500
ChargennummerA0463010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number220530010,220532500
ChargennummerA0463010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2024 Catalog Number220530010,220532500
ChargennummerA0457938 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number220530010,220532500
ChargennummerA0458889 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/12/2023 Catalog Number220530010,220532500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Styrene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Name des Produkts
Styrol, 99.5 %, zur Analyse, stabilsiert, Thermo Scientific Chemicals >