Learn More
trans,trans-1,5-Diphenyl-1,4-pentadien-3-on 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10407893
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
trans,trans-1,5-Diphenyl-1,4-pentadien-3-on 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10407893
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10407893
Marke: Thermo Scientific Acros 409000050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 35225-79-7 | C17H14O | 234.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35225-79-7
Summenformel C17H14O
Molekulargewicht (g/mol) 234.30
MDL-Nummer MFCD00004790
InChI-Schlüssel WMKGGPCROCCUDY-PHEQNACWSA-N
Synonym dibenzylideneacetone, 1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one, trans,trans-dibenzylideneacetone, dibenzalacetone, 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one, dibenzylidene acetone, distyryl ketone, 1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one, trans,trans-dibenzalacetone, trans,trans-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-oneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 640180
IUPAC-Name (1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-on
SMILES O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans, trans-Dibenzylideneacetone
Namenshinweis 95%
Schmelzpunkt 107°C to 114°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH=CHC(O)CH=CHC6H5
Menge 5 g
Beilstein 07, IV, 1747
Merck Index 15, 3010
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negliglible. Other solubilities: soluble in acetone and chloroform,slightly soluble in alcohol and ether
Formelmasse 234.3
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470736 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number409001000,409000050,409000250
ChargennummerA0363044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2023 Catalog Number409001000,409000050,409000250
ChargennummerA0401578 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number409001000,409000050,409000250
Produktidentifikator
  • trans,trans-Dibenzylideneacetone
Name des Produkts
trans,trans-1,5-Diphenyl-1,4-pentadien-3-on 95 %, Thermo Scientific Chemicals >