Learn More
4-Nitrophenyl-β-D-glucopyranosid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10368970
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Nitrophenyl-β-D-glucopyranosid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10368970
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10368970
Marke: Thermo Scientific 303110010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2492-87-7
Summenformel C12H15NO8
Molekulargewicht (g/mol) 301.25
MDL-Nummer MFCD00006593
InChI-Schlüssel IFBHRQDFSNCLOZ-RMPHRYRLSA-N
Synonym 4-nitrophenyl-beta-d-glucopyranoside, pnpg, 4-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, 1-o-p-nitrophenyl-d-glucose, 4-nitrophenyl beta-d-glucoside, p-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, p-nitrophenyl beta-d-glucoside, glucoside, p-nitrophenyl, p-nitrophenyl-beta-glucoside, p-nitrophenyl beta-glucoside
PubChem CID 92930
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-Nitrophenoxy)oxan-3,4,5-Triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl-β-D-glucopyranoside
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 165.0°C to 168.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifischer Drehzustand − 107.50 (20.00°C c=1,H2O)
Spezifische Drehung − 107.50
Formelmasse 301.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463599 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2024 Catalog Number303110010,303110250,303110050
ChargennummerA0455013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number303110010,303110250,303110050
ChargennummerA0453989 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number303110010,303110250,303110050
ChargennummerA0450524 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number303110010,303110250,303110050
ChargennummerA0398076 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number303110010,303110250,303110050
Name des Produkts
4-Nitrophenyl-β-D-glucopyranosid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >