Learn More
4-Aminobenzo-2,1,3-thiadiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11312207
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Aminobenzo-2,1,3-thiadiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312207
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11312207
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09678.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
4-Aminobenzo-2,1,3-thiadiazole is used in a study to synthesize and evaluate the inhibitory activity of a series of substituted benzimidazoles and small benzothiadiazoles on rat liver methionine synthase. It was used as potential levelers for Cu plating in submicrometer trenches.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Aminobenzo-2,1,3-Thiadiazol wird in einer Studie zur Synthese und Bewertung der hemmenden Aktivität einer Reihe von substituierten Benzimidazolen und kleinen Benzothiadiazolen auf Rattenleber Methionin-Synthase verwendet. Wurde als Potentialnivellierer für die Cu-Plattierung in Untermikrometer-Gräben verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 767-64-6
Summenformel C6H5N3S
Molekulargewicht (g/mol) 151.187
MDL-Nummer MFCD00005810
InChI-Schlüssel DRLGIZIAMHIQHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobenzo-2,1,3-thiadiazole, 4-amino-2,1,3-benzothiadiazole, 4-aminopiazthiole, benzo c 1,2,5 thiadiazol-4-amine, 2,1,3-benzothiadiazole, 4-amino, 7-amino-2,1,3-benzothiadiazole, benzo 1,2,5 thiadiazol-4-ylamine, 2,1,3-benzothiadiazole, 7-amino, 2,1,3-benzothiadiazol-4-ylamine, 2,1,3-benzothiadiazol-4 1h-imineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 69845
IUPAC-Name 2,1,3-Benzothiadiazol-4-Amin
SMILES C1=CC2=NSN=C2C(=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminobenzo-2,1,3-thiadiazole
Schmelzpunkt 67°C to 69°C
Menge 5 g
Beilstein 3551
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 151.19
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10245572 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2023 Catalog NumberL09678.06,L09678.03
Chargennummer0.101104 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL09678.06,L09678.03
Chargennummer10148551 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL09678.06,L09678.03
Chargennummer10196736 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL09678.06,L09678.03
Chargennummer10111426 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL09678.06,L09678.03
Name des Produkts
4-Aminobenzo-2,1,3-thiadiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >