Learn More
4,7-Dibrom-2,1,3-benzothiadiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15422768
Verfügbar ab: 05-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4,7-Dibrom-2,1,3-benzothiadiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422768
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15422768
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H56306.14
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 15155-41-6 | C6H2Br2N2S | 293.96 g/mol
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole is the building block or monomer for the synthesis of light-emitting diodes and conducting polymers for organic electronics. It is used as an intermediate for the synthesis of poly[N-9'-heptadecanyl-2,7-carbazole-alt-5,5-(4',7'-di-2-thienyl-2',1',3'-benzothiadiazole)] (PCDTBT) and poly[2,1,3-benzothiadiazole-4,7-diyl[4,4-bis(2-ethylhexyl)-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene-2,6-diyl]] (PCPDTBT).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,7-Dibrom-2,1,3-benzothiadiazol ist der Baustein oder das Monomer für die Synthese von Leuchtdioden und leitfähigen Polymeren in der organischen Elektronik. Es wird als Zwischenprodukt für die Synthese von Poly[N-9′-heptadecanyl-2,7-carbazol-alt-5,5-(4′,7′-di-2-thienyl-2′,1′,3′-benzothiadiazol)] (PCDTBT) und Poly[2,1,3-benzothiadiazol-4,7-diyl[4,4-bis(2-ethylhexyl)-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b′]diophen-2,6-diyl] (PDTBT) verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15155-41-6
Summenformel C6H2Br2N2S
Molekulargewicht (g/mol) 293.96
MDL-Nummer MFCD00658844
InChI-Schlüssel FEOWHLLJXAECMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,7-dibromobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 4,7-dibromo-2,1,3-benzothidiazole, 4,7-dibromobenzo c-1,2,5-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 4,7-dibromo, acmc-1bu18, ksc490o9b, 4,7-dibromobenzo 1,2,5 thiadiazole, 4,7-dibromobenzo 2,1,3 thiadiazole, 4,7-dibromo-2,1,3-benzothiadiazole, 4,7-dibromo-benzo 1,2,5 thiadiazole
PubChem CID 626361
IUPAC-Name 4,7-Dibrom-2,1,3-Benzothiadiazol
SMILES BrC1=CC=C(Br)C2=NSN=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Schmelzpunkt 186°C to 190°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene.
Formelmasse 293.97
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
4,7-Dibrom-2,1,3-benzothiadiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >