Learn More
2,1,3-Benzothiadiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11380338
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,1,3-Benzothiadiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11380338
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 11380338
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043730.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
The product is used as an industrial solvent, and pharmaceutical intermediates for organic synthesis and used nitrocellulose and other resin, wax, fatty, dyes and other solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 273-13-2
Summenformel C6H4N2S
Molekulargewicht (g/mol) 136.172
MDL-Nummer MFCD00005809
InChI-Schlüssel PDQRQJVPEFGVRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym piazthiole, benzisothiadiazole, benzo 1,2,5 thiadiazole, benzo c 1,2,5 thiadiazole, 2-thia-1,3-diaza-2h-isoindene, 3,4-benzo-1,2,5-thiadiazole, 2??,1,3-benzothiadiazole, 2,3-benzothiadiazole, 3,2,5-thiadiazole, benzo-1,2,5-thiadiazole
PubChem CID 67502
IUPAC-Name 2,1,3-Benzothiadiazol
SMILES C1=CC2=NSN=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,1,3-Benzothiadiazole
Schmelzpunkt 42°C to 44°C
Siedepunkt 206°C
Flammpunkt 95°C (203°F)
Menge 10 g
Formelmasse 136.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerZ11J009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/01/2024 Artikelnummer043730.04,043730.09,043730.18
ChargennummerH17S024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer043730.04,043730.09,043730.18
ChargennummerN08F023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer043730.04,043730.09,043730.18
ChargennummerD27X017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer043730.04,043730.09,043730.18
ChargennummerM05E014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer043730.04,043730.09,043730.18
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2,1,3-Benzothiadiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >