Learn More
3M™ Qualitatives Dichtsitzprüfungs-Kit, bitter
Für den Atemschutz
Marke:  3M™ 7000051788
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15749767
  • 57.25 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Testkits und Zubehör, die Ihrem Unternehmen helfen, die OSHA-Anforderungen an die Dichtsitzprüfung für Atemschutzgeräte zu erfüllen.
  • Die Produkte können zur Dichtsitzprüfung mit allen Atemschutzmasken mit Partikelfilter oder Atemschutzgeräten mit Partikel-Vorfilter verwendet werden.
  • 3M Katalog Nr. 601, FT-13, FT-14, FT-15
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Abdeckung für Atemschutzgerätetest
Dient zur Überprüfung der Abdichtung von Atemschutzgeräten und Feinstaubmasken oder Atemschutzmasken mit Gas-/Dampffilter
FT-14
OSHA
Qualitatives Fit-Test-Gerät FT10 und FT30
5/Karton
Videos
  • 3M - Fit test kit training video
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      3M Fit test kit training video
    Name des Produkts
    3M™ Qualitatives Dichtsitzprüfungs-Kit, bitter > Abdeckung für Atemschutzgerätetest