Learn More
Buerkle™ Vampir Probensammler, komplett .
Transportable Schlauchpumpe für Flüssigkeiten, unabhängig von der Netzspannung. Ideal für die Probenahme aus Fässern, Tanks, Wells, Wasserabscheidern sowie Abwasser- und Aufreinigungssystemen. Vampire ist in einem praktischen Transportkoffer verpackt mit: Antriebseinheit, zwei wiederaufladbaren Batterien, Batterieladegerät, LED-Lampe, Flaschenhalter, LDPE-Flasche 250 ml, Schlauchpumpe und 5 m PE-Schlauch.
Marke: Buerkle™ 5327-1000
Beschreibung
Ideal für die Probenahme aus Fässern, Tanks, Brunnen, Wasserabscheidern sowie Abwasser- und Reinigungssystemen Vampire ist in einem praktischen Transportkoffer mit Antriebseinheit (12 V), zwei wiederaufladbaren Akkus, Akkuladegerät, Flaschenhalter, einer 250 ml-LDPE-Flasche, Schlauchpumpe und 5 m-PE-Schlauch verpackt.- Einfache Reinigung, Flüssigkeit steht nur in Kontakt mit dem Schlauch
- Unabhängig vom Stromnetz mit wiederaufladbaren Akkus und Ladegerät, einschließlich Ersatzakku
- Probenahme direkt in die Original-Probeflasche
- Saughöhe bis 5 m
- Auch geeignet für kontaminierte Substanzen oder partikelhaltige Medien
- Gute chemische Beständigkeit
- Gute Förderleistung bis 2.0 l/min
Spezifikation
Acrylic | |
Tragbare Schlauchpumpe | |
Ausgaberate bis zu 2,0 l/min |
Not Autoclavable | |
Transportkoffer mit Antriebseinheit (12 V), zwei Akkus, Akkuladegerät, Flaschenhalter, einer LDPE-Flasche (250 ml), Schlauchpumpe und PE-Schlauch (5 m) | |
Ideal für die Probenahme aus Fässern, Tanks, Brunnen, Wasserabscheidern sowie Abwasser- und Reinigungssystemen. Auch geeignet für kontaminierte Substanzen oder partikelhaltige Medien. Gute chemische Beständigkeit |