Learn More
Hirschmann™ Betriebskabel
Betriebskabel für den externen Start des Abgabevorgangs.
Marke: Hirschmann™ 9564003
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für opus™
- Verbindungskabel zwischen Modul und Basiseinheit
Spezifikation
Starten des Dosiervorgangs extern (für Basiseinheiten 10 + 20 + 50 ml), z. B. für die Integration in automatische Prozesse | |
Je 1 | |
Steuerkabel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Betriebskabel > Typ: Betriebskabel, 2,5 m
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur