Learn More
3M™ Sensitivity Test Lösung, süß Artikelnummer.: 15266693
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3M™ Sensitivity Test Lösung, süß
Artikelnummer. 15266693
Nachfüllpackung für Sensitivitätslösung, 1,9 oz. (55 ml)
Click to view available options
:
Nachfüllpackung für Sensitivitätslösung, 1,9 oz. (55 ml)
Artikelnummer. 15266693
Marke: 3M™ 7000029587
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dient zur Überprüfung der Abdichtung von Atemschutzgeräten und Feinstaubmasken oder Atemschutzmasken mit Gas-/Dampffilter
  • Schnelle und einfache Methode, den Dichtsitz der Maske zu überprüfen.
  • Kann mit jeder partikelfilternden Maske ab FFP2 sowie Halbmasken mit Partikelfiltern durchgeführt warden.
  • 55-ml-Flasche
  • Sensitivity Test Lösung / Nachfüllflaschen à 55 ml (süß)
Bei der 3M™ Sensitivity Test Lösung FT11 handelt es sich um ein Masken- und Kontrollzubehör von 3M. Die Sensitivity Test Lösung in der Nachfüllflasche wird für den 3M™ Fit Test FT10 zur qualitativen Dichtsitzprüfung für partikelfiltrierende Halbmasken und Halbmasken mit Partikelfiltern eingesetzt. Inhalt: 55 ml.
Bestellinformation
Einzelflaschen mit 1,9 oz. (55 ml) der Empfindlichkeitslösung oder Dichtigkeitstestlösung sind ebenfalls erhältlich.
Compliance
Erfüllt die Leistungskriterien für die Prüfung von Atemschutzgeräten gemäß OSHA 29 CFR 1910.134, Anhang A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Nachfüllpackung für Sensitivitätslösung
Kapazität (angloamerikanisch) 1,9 oz.
Kapazität (metrisch) 55 mL
Zertifizierung/Konformität OSHA 29 CFR 1910.134, Anhang A
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird verwendet, um die Empfindlichkeit des Atemschutzgerätträgers gegenüber einer Saccharinlösung zu testen
Zur Verwendung mit (Geräte) Prüfkit für qualitative Passform
Modell FT-11
Menge 6/Karton
Typ (Lösung) Sensitivitätslösung
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Sensitivity Test Lösung, süß >