Learn More
Ohaus™ Netzadapter
Universalnetzteil für den Einsatz mit Ohaus™ Waagen.
Marke: Ohaus™ 46001724
42.08 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ohne Stecker
- 120 V, 50/60 Hz
Spezifikation
120 V, 50/60 Hz | |
Je 1 | |
Netzadapter |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ohaus™ Netzadapter > Spannung: 120 V
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur