Learn More
Fisherbrand™ 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen
Die höhere Well-Dichte ermöglicht den sparsamen Umgang mit teuren Reagenzien
Marke:  Fisherbrand™ 235900
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11967954
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Lagerung von Verbindungen und Nukleinsäure-Bibliotheken
  • Chemikalienbeständig
  • Für Temperaturen von -80 bis +80 °C (- 112 bis +176 °F)
  • Stellfläche entspricht der ANSI™ Norm für den optimalen Einsatz in automatisierten Liquid Handling- und Flüssigkeitsdosiersystemen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ANSI
16 x 24
Polypropylen
Unsteril
Standard
Rot
384
Für die Lagerung von Verbindungen und Nukleinsäure-Bibliotheken
Videos
  • Fisherbrand - Advantage aspiration system
    The Fisherbrand aspiration Advantage system is a compact and portable unit with an integrated resistant diaphragm pump, used for the safe and precise aspiration of non-flammable chemical, biological, and medical liquids.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand Advantage aspiration system
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Fisherbrand™ 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen > Rot; Well-Vol.: 120 μl