Learn More
Fisherbrand™ 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Die höhere Well-Dichte ermöglicht den sparsamen Umgang mit teuren Reagenzien
403.00 CHF - 481.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI
Format Standard
Array 16 x 24
Material Polypropylen
Anzahl Wells 384
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11957954
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
235800
Naturfarben
403.00 CHF
120 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11967954
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
235900
Rot Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Lagerung von Verbindungen und Nukleinsäure-Bibliotheken
  • Chemikalienbeständig
  • Für Temperaturen von -80 bis +80 °C (- 112 bis +176 °F)
  • Stellfläche entspricht der ANSI™ Norm für den optimalen Einsatz in automatisierten Liquid Handling- und Flüssigkeitsdosiersystemen
Spezifikation
Spezifikation
ANSI
16 x 24
384
Für die Lagerung von Verbindungen und Nukleinsäure-Bibliotheken
Standard
Polypropylen
Unsteril
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen