Learn More
Anritsu™ Surface probes, pipe 30mm, silicon cable 1m
Marke: Anritsu™ A231E001TC1ASP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Oberflächensonde | |
1 m |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Anritsu™ Surface probes, pipe 30mm, silicon cable 1m > Kabellänge:1m
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur