Learn More
3-Methyl-2-Benzothiazolinon-Hydrazon-Hydrochlorid-Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10789901
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Methyl-2-Benzothiazolinon-Hydrazon-Hydrochlorid-Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10789901
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10789901
Marke: Thermo Scientific Acros 414020100
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38894-11-0
Summenformel HCl·H2O
Molekulargewicht (g/mol) 233.72
MDL-Nummer MFCD00149370
InChI-Schlüssel IYXXQOGEFHAQGU-PIHABLKOSA-N
Synonym 2-hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole hydrochloride hydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hcl monohydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate, e-3-methyl-1,3-benzothiazol-2-ylidene hydrazine hydrate hydrochloride, e-2-hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole hydrochloride hydrate, 2z-2-hydrazinylidene-3-methyl-1,3-benzothiazole hydrate hydrochlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6508671
IUPAC-Name (E)-(3-Methyl-1,3-benzothiazol-2-yliden)hydrazin;hydrat;hydrochlorid
SMILES CN1C2=CC=CC=C2SC1=NN.O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 270.0°C to 276.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 8% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Empfindlichkeit (to hydroxyl groups) Passes Test
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 233.72
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0451913 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number414022500,414020100,414020500
ChargennummerA0449670 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Catalog Number414022500,414020100,414020500
ChargennummerA0392651 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number414022500,414020100,414020500
ChargennummerA0406957 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number414022500,414020100,414020500
ChargennummerA0414936 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number414022500,414020100,414020500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Name des Produkts
3-Methyl-2-Benzothiazolinon-Hydrazon-Hydrochlorid-Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >