Learn More
3-Methyl-2-benzothiazolinonhydrazonhydrochloridmonohydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15472436
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Methyl-2-benzothiazolinonhydrazonhydrochloridmonohydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472436
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Artikelnummer. 15472436
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H56061.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als Reagenz für die spektrophotometrische Bestimmung aliphatischer Aldehyde und für die Bestimmung von Hexosaminen in Glykosaminoglykanen verwendet. Es ist in eine neue Peroxidase-Farbreaktion integriert. Es ist auch ein Reagenz für die spektrophotometrische Bestimmung von Spuren von Selen (IV) in Umweltproben.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38894-11-0
Summenformel C8H12ClN3OS
Molekulargewicht (g/mol) 233.714
MDL-Nummer MFCD00149370
InChI-Schlüssel IYXXQOGEFHAQGU-PIHABLKOSA-N
Synonym 2-hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole hydrochloride hydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hcl monohydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate, e-3-methyl-1,3-benzothiazol-2-ylidene hydrazine hydrate hydrochloride, e-2-hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole hydrochloride hydrate, 2z-2-hydrazinylidene-3-methyl-1,3-benzothiazole hydrate hydrochlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6508671
IUPAC-Name (E)-(3-Methyl-1,3-benzothiazol-2-yliden)hydrazin;hydrat;hydrochlorid
SMILES CN1C2=CC=CC=C2SC1=NN.O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
Schmelzpunkt 270°C to 274°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 4722243
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 233.72 (215.70 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS06K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2024 Catalog NumberH56061.06,H56061.18
ChargennummerY08H053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2023 Catalog NumberH56061.06,H56061.18
ChargennummerY01F039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberH56061.06,H56061.18
ChargennummerS25G028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH56061.06,H56061.18
Chargennummer81500284 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH56061.06,H56061.18
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-Methyl-2-benzothiazolinonhydrazonhydrochloridmonohydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >