Learn More
Mineralöl, hoher Reinheitsgrad, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
White Mineral Oils find use in a wide variety of industries and applications including personal care products, cosmetics, pharmaceuticals, food processing and plastics. It can be used as a plasticizer, catalyst carrier and pigment dispersant. Mineral oils are used in several mechanical and industrial capacities as thermal fluid or non-conductive coolants in electric components because they do not conduct electricity but do displace air and water. It is used in medicinal or cosmetic applications or food processing and fulfils stringent purity requirements of different pharmacopoeias.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Weiße Mineralöle finden Anwendung in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen, einschließlich Körperpflegeprodukten, Kosmetika, Pharmazeutika, Lebensmittelverarbeitung und Kunststoffen. Kann als Weichmacher, Katalysatorträger und Pigmentdispergant verwendet werden. Mineralöle werden in mehreren mechanischen und industriellen Kapazitäten als Wärmeflüssigkeit oder nicht leitende Kühlmittel in elektrischen Komponenten verwendet, da sie keinen Strom leiten, sondern Luft und Wasser verdrängen. Es wird in medizinischen oder kosmetischen Anwendungen oder in der Lebensmittelverarbeitung eingesetzt und erfüllt die strengen Reinheitsanforderungen verschiedener Arzneibücher.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser. Löslich in Äther. Löslich in Chloroform, Petroleumbenzin, Ligroin, Carbondisulfid, Glycerin, Öl.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Mineral oil |
Farbe | Farblos |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Hinweise zur Reinheitsqualität | High purity |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 500 mL |
Löslichkeitsinformationen | It is insoluble in water. Soluble in ether. Soluble in chloroform,petroleum spirit,ligroin,carbondisulfide,glycerol,oil . |
Physikalische Form | Ölige Flüssigkeit |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
R22L012 | Analysenzertifikat | 28/05/2025 | J62592.AE,J62592.AP |
P12L036 | Analysenzertifikat | 14/03/2025 | J62592.AE,J62592.AP |
P12L034 | Analysenzertifikat | 14/03/2025 | J62592.AE,J62592.AP |
P12L035 | Analysenzertifikat | 14/03/2025 | J62592.AE,J62592.AP |
Z13K004 | Analysenzertifikat | 06/01/2025 | J62592.AE,J62592.AP |