Learn More
3-Fluorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11429203
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Fluorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429203
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11429203
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11693.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 372-47-4
Summenformel C5H4FN
Molekulargewicht (g/mol) 97.092
MDL-Nummer MFCD00006374
InChI-Schlüssel CELKOWQJPVJKIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3-fluoro, 3-fluorpyridin, ccris 1717, 3-fluropyridine, 3-fluoro-pyridine, 3-fluoro-pyridinium, pubchem1095, acmc-1coty, 3-fluoropyridine, ksc173o1lMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 67794
IUPAC-Name 3-Fluoropyridin
SMILES C1=CC(=CN=C1)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoropyridine
Dichte 1.13
Siedepunkt 106°C to 108°C
Flammpunkt 13°C (55°F)
Brechungsindex 1.472
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 105702
Formelmasse 97.09
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerGBFA015257 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11693.14,A11693.06
Chargennummer10224813 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11693.14,A11693.06
Chargennummer10158542 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11693.14,A11693.06
ChargennummerB06U009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11693.14,A11693.06
Chargennummer10227074 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11693.14,A11693.06
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-Fluorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >