Learn More
3,4-(Methylendioxy)-phenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid is used as organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3,4-(Methylendioxy)phenylessigsäure wird als organisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise), Ethanol und Methanol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,4- (Methylenedioxy)phenylacetic acid |
Schmelzpunkt | 127°C to 130°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 177739 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (partly),ethanol,and methanol. |
Formelmasse | 180.16 |
Reinheit (%) | 98% |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10242831 | Analysenzertifikat | 26/08/2022 | A11229.14,A11229.06,A11229.22 |
Z28B056 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A11229.14,A11229.06,A11229.22 |
10203715 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A11229.14,A11229.06,A11229.22 |
10206812 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A11229.14,A11229.06,A11229.22 |
10196763 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A11229.14,A11229.06,A11229.22 |