Learn More
3,4-(Methylendioxy)-phenylessigsäure, ≥ 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10137513
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
3,4-(Methylendioxy)-phenylessigsäure, ≥ 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10137513
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10137513
Marke: Thermo Scientific Acros 302620250
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2861-28-1
MDL-Nummer MFCD00014576
InChI-Schlüssel ODVLMCWNGKLROU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-benzodioxole-5-acetic acid, 3,4-methylenedioxy phenylacetic acid, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl acetic acid, 3,4-methylenedioxyphenylacetic acid, homopiperonylic acid, benzo-1,3-dioxole-5-acetic acid, 1,3-benzodioxol-5-yl acetic acid, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl acetic acid, 2-1,3-benzodioxol-5-yl acetic acid, 1,3-benzodioxol-5-ylacetic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 76115
IUPAC-Name 2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)Ethansäure
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 128.0°C to 132.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H8O4
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethyl alcohol
Molekulargewicht (g/mol) 180.18
Formelmasse 180.18
Reinheit (%) 98.5+%
Physikalische Form Mikro-Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0446389 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2022 Catalog Number302620250,302620025
ChargennummerA0438768 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2022 Catalog Number302620250,302620025
ChargennummerA0371751 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/04/2021 Catalog Number302620250,302620025
ChargennummerA0367389 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2020 Catalog Number302620250,302620025
Name des Produkts
3,4-(Methylendioxy)-phenylessigsäure, ≥ 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals >