Learn More
3,4-(Methylendioxy)-phenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11433564
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
3,4-(Methylendioxy)-phenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433564
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11433564
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11229.22
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid is used as organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-(Methylendioxy)phenylessigsäure wird als organisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise), Ethanol und Methanol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2861-28-1
Summenformel C9H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 180.159
MDL-Nummer MFCD00014576
InChI-Schlüssel ODVLMCWNGKLROU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-benzodioxole-5-acetic acid, 3,4-methylenedioxy phenylacetic acid, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl acetic acid, 3,4-methylenedioxyphenylacetic acid, homopiperonylic acid, benzo-1,3-dioxole-5-acetic acid, 1,3-benzodioxol-5-yl acetic acid, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl acetic acid, 2-1,3-benzodioxol-5-yl acetic acid, 1,3-benzodioxol-5-ylacetic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 76115
IUPAC-Name 2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)Ethansäure
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4- (Methylenedioxy)phenylacetic acid
Schmelzpunkt 127°C to 130°C
Menge 100 g
Beilstein 177739
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly),ethanol,and methanol.
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10242831 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/08/2022 Catalog NumberA11229.14,A11229.06,A11229.22
ChargennummerZ28B056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11229.14,A11229.06,A11229.22
Chargennummer10203715 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11229.14,A11229.06,A11229.22
Chargennummer10206812 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11229.14,A11229.06,A11229.22
Chargennummer10196763 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11229.14,A11229.06,A11229.22
Name des Produkts
3,4-(Methylendioxy)-phenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >