Solubility
Soluble in dimethyl sulfoxide (74 mg/ml at 25°C), ethanol (<1mg/mL at 25°C), water (<1mg/mL at 25°C), and methanol.
Notes
Store at -20°C. Incompatible with oxidizing agents. Protect from heat.
Soluble in dimethyl sulfoxide (74 mg/ml at 25°C), ethanol (<1mg/mL at 25°C), water (<1mg/mL at 25°C), and methanol.
Notes
Store at -20°C. Incompatible with oxidizing agents. Protect from heat.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Berberine chloride |
CAS | 633-65-8 |
Summenformel | C20H18ClNO4 |
MDL-Nummer | MFCD00011939 |
Menge | 5g |
Beilstein | 3836585 |
Synonym | berberine chloride, berberine hydrochloride, natural yellow 18, benzodioxide, berberinium chloride, berberine hcl, unii-uot4o1byv8, berberine chloride jan, uot4o1byv8 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dimethyl sulfoxide (74mg/ml at 25°C),ethanol (<1mg/ml at 25°C),water (<1mg/ml at 25°C),and methanol. |
InChI-Schlüssel | VKJGBAJNNALVAV-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | COC1=C(C2=C[N+]3=C(C=C2C=C1)C4=CC5=C(C=C4CC3)OCO5)OC.[Cl-] |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Name des Produkts
Berberine chloride, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur