Learn More
Heathrow Scientific™ Aufbewahrungsbehälter aus Karton für Kryofläschchen, 25 x 25 Plätze mit Gitter für 1,5/2 ml-Röhrchen
Aufbewahrungsbehälter aus Karton für Kryofläschchen, 5 x 5 Plätze mit Gitter für 2,0 ml-Röhrchen.
Marke: Heathrow Scientific™ 120519
Beschreibung
- Behälter aus papierbeschichtetem Karton
- Jeder Behälter enthält Partitionen
- Format 5 x 5 für Röhrchen mit Durchmesser bis 14 mm
Spezifikation
Keine | |
Deckel | |
Pappe, Papier | |
Röhrchen, Fläschchen | |
Trennwand | |
25 | |
Kryo-Lagerungsbox | |
Nein | |
3,4 x 3,4 x 1,5 in. | |
3,4 in. | |
3,4 in. | |
1,5 in. |
Aufbewahrungsbehälter aus Karton für Kryofläschchen, 50 mm, 25 x 25 Plätze mit Gitter für 1,5/2 ml-Röhrchen | |
Blau | |
Rechteckig | |
25 (Röhrchenformat 5 x 5) | |
Keine Auskleidung | |
25 | |
200/Kartons | |
Kühler, trockener Ort | |
87 mm | |
87 mm | |
38 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller