Learn More
Eppendorf™ Sterile 96-Deepwell PCR-Platten aus Polypropylen, 2.000 μl
PCR-Platten, frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren
Marke: Eppendorf™ 0030502302
252.76 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Recovermax – konkav gewölbter Rundboden der Wells mit geglätteten Kanten
- Optitrack – farbig gerahmte Platten mit alphanumerischer Beschriftung
- Hohe chemische Beständigkeit
- G-safe – höchste Zentrifugationsstabilität
- LoBind – frei von Oberflächenbeschichtungen wie Silikon
- Frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern (PCR-rein)
- LoBind Protein – minimaler Proteinverlust (weniger als 3 % BSA 1 μg/ml)
- LoBind DNA – weniger als 1 % Verlust von DNA/RNA bei niedrigen Konzentrationen und extremen Bedingungen (hohe Salzkonzentration, kurze DNA-Fragmente)
- Autoklavierbar
- Wahlweise mit Barcode erhältlich
- Gemäß allen geltenden SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 und EN 13485-Richtlinien
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
Standard | |
Autoklavierbar | |
White | |
Polypropylene | |
96 | |
Konischer Boden (V-Well) |
SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 und EN 13485-Richtlinien | |
8 x 12 | |
5 Bags x 4 Plates | |
Deepwell-Platte | |
2000 μl | |
Steril | |
Probenlagerung und -vorbereitung, Bakterien- und Hefekultivierung, DNA- und RNA-Isolierung mit hohem Durchsatz |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
O219785H | Analysenzertifikat | 25/03/2025 | 0030502302 |
L207681Q | Analysenzertifikat | 25/04/2024 | 0030502302 |
L205970O | Analysenzertifikat | 25/04/2024 | 0030502302 |
L205963N | Analysenzertifikat | 25/04/2024 | 0030502302 |
L205242N | Analysenzertifikat | 25/04/2024 | 0030502302 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
3Stunden
9Minuten
0Sekunden
7 -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen