Learn More
Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Negative Control Lentivirus, menschlich, nicht zielgerichtet
Marke:  Invitrogen™ A32327
Artikelnummer. 15930373
  • 2045.00 CHF / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Beschreibung
Beschreibung
gRNAs zur Negativkontrolle: sind für Screening-Anwendungen zur Festlegung von Schwellenwerten für die Bestimmung positiver Ergebnisse unerlässlich.
Das Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Negativkontroll-Lentivirus, human, chiffriert, enthält eine gRNA-Sequenz ohne Sequenzhomologie für eine bestimmte Region des menschlichen Genoms.
Recommended Storage
Store at -68 to -85°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 x 1 ml Bei -68 bis -85 °C lagern.
Negativkontrolle
Human
LentiArray™
1 ml
Rörchen
gRNA
Genom-Editierung
gRNA
Trockeneis
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2895409 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA32327,A32327_LITL18 PROMO
Chargennummer1880467 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberA32327,A32327_LITL18 PROMO
Chargennummer1830944 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2017 Catalog NumberA32327,A32327_LITL18 PROMO
Chargennummer1851690 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2017 Catalog NumberA32327,A32327_LITL18 PROMO
Name des Produkts
Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Negative Control Lentivirus, menschlich, nicht zielgerichtet >