Learn More
Eppendorf™ Sterile 96-Deepwell PCR-Platten aus Polypropylen, 2.000 μl
PCR-Platten, frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren
266.06 CHF - 959.82 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Material | Polypropylen |
Anzahl Wells | 96 |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Farbe | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10227512
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030502345 |
Blau | 5 Bags x 4 Plates |
280.12 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10165412
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030502337 |
Grün | 5 Bags x 4 Plates |
276.70 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10359192
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030502310 |
Gelb | 5 Bags x 4 Plates |
266.06 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10052143
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030506308 |
Weiß | 10 Bags x 8 Plates |
959.82 CHF
80 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10267462
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030502302 |
White | 5 Bags x 4 Plates |
275.37 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Diese Platten verfügen über ein neues Well-Design zusammen mit einem ausgeklügelten Farbkodierungssystem für eine leichtere Ablesbarkeit und Orientierung. Die Geometrie der Wells ermöglicht eine Schnellpipettierung ohne Spritzer, ein hervorragendes Mischen und eine Hochgeschwindigkeitszentrifugierung, die Ihre manuellen und automatischen Arbeitsabläufe beschleunigt. Die neuen Platten aus Polypropylen erfüllen alle geltenden SBS-, IVD-, EN ISO 9001/2/3- und EN 13485-Richtlinien.- Recovermax – konkav gewölbter Rundboden der Wells mit geglätteten Kanten
- Optitrack – farbig gerahmte Platten mit alphanumerischer Beschriftung
- Hohe chemische Beständigkeit
- G-safe – höchste Zentrifugationsstabilität
- Frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern (PCR*-rein)
- Autoklavierbar
- Wahlweise mit Barcode erhältlich
Spezifikation
Standard | |
Polypropylen | |
Steril |
8 x 12 | |
96 |