Learn More
2-Imidazolidon Hemihydrat, ≥ 99%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10616512
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Imidazolidon Hemihydrat, ≥ 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10616512
2.5 kg
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Artikelnummer. 10616512
Marke: Thermo Scientific Acros 122040025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121325-67-5, 120-93-4
Summenformel C6H14N4O3
Molekulargewicht (g/mol) 190.20
MDL-Nummer MFCD02662355
InChI-Schlüssel KPRJGGOOWATRNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazolidin-2-one hydrate, 2-imidazolidinone hemihydrate, 2-imidazolidone hemihydrate, bis imidazolidin-2-one hydrate, bis imidazolidinone hydrate, 2-imidazolidinone, hydrate 2:1, imidazolidin-2-one, imidazolidin-2-one, hydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2723651
IUPAC-Name Imidazolidin-2-on;Hydrat
SMILES O.O=C1NCCN1.O=C1NCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Imidazolidone hemihydrate
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 58.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 265g/mL
Siedepunkt >100.0°C
Flammpunkt 265°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 2.5 kg
Merck Index 14, 4914
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 950g/L (20°C). Other solubilities: 1800g/L water (40°C)
Formelmasse 95.1
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Anhaftende Kristalle oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0428597 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2023 Catalog Number122040100,122040250,122045000,122040025
ChargennummerA0410669 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number122040100,122040250,122045000,122040025
ChargennummerA0396557 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/11/2022 Catalog Number122040100,122040250,122045000,122040025
Name des Produkts
2-Imidazolidon Hemihydrat, ≥ 99%, Thermo Scientific Chemicals >