Learn More
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
Beschreibung
Honeywell Chromasolv™ GC-Headspace-Lösungsmittel:
- Speziell für die Identifizierung und Quantifizierung von Lösungsmittelrückständen in Pharmazeutika mit GC-Headspace-Methoden entwickelt, die in Monographien aus dem US-amerikanischen Arzneibuch (United States Pharmacopeia, USP) oder dem Europäischen Arzneibuch (Ph. Eur.) und nach den Richtlinien der International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) beschrieben sind
- Sehr reine Lösungsmittel mit extrem niedrigen Konzentrationen der definierten Restlösungsmittel
- Modernste Fertigungs- und Anwendungstests
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,3-Dimethyl-2-Imidazolidinon |
Dichte | 1.056 g/ml bei 25 °C |
Flammpunkt | 95 °C (203 °F) |
Menge | 1 l |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 108808 |
Formelmasse | 114.15 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99.5 % (GC), ≥ 99.5 % |
Güte | CHROMASOLV™ |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon, Honeywell Riedel-de Haën™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur