Learn More
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11408606
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408606
500 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11408606
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16001.36
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 80-73-9 | C5H10N2O | 114.15 g/mol
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone is used as a high-boiling polar aprotic solvent. It is used as a substitute solvent for toxic hexamethylphosphoramide. It finds application in detergents, dyestuffs, electronic materials and in the manufacture of polymers. It is involved in the preparation of 1,2-bis(trimethylsilyl)benzene. Further, it is utilized as a solvent during alfa-regioselective prenylation of imines. In addition to this, it constitutes the mobile phase during size-exclusion chromatographic analysis of cellulose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon wird als hochsiedendes, polar aprotisches Lösungsmittel verwendet. Es wird als Ersatzlösungsmittel für toxisches Hexamethylphosphoramid verwendet. Es findet Anwendung in Detergenzien, Farbstoffen, elektronischen Materialien und bei der Herstellung von Polymeren. Es ist an der Herstellung von 1,2-Bis(trimethylsilyl)benzol beteiligt. Darüber hinaus wird es als Lösungsmittel während der alfa-regioselektiven Prenylierung von Iminen verwendet. Darüber hinaus bildet es die mobile Phase während der Größenausschlusschromatographischen Analyse von Zellulose.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, sauren Chloriden und Phosphorhalogeniden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80-73-9
Summenformel C5H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 114.15
MDL-Nummer MFCD00003188
InChI-Schlüssel CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone, n,n'-dimethylethyleneurea, dimethyl imidazolidinone, n,n'-dimethylimidazolidinone, 1,3-dimethylimidazolidone, rhonite 1, dmeu, karbomos tsem, 2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylethyleneurea
PubChem CID 6661
IUPAC-Name 1,3-Dimethylimidazolidin-2-on
SMILES CN1CCN(C)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Schmelzpunkt 8°C
Dichte 1.058
Siedepunkt 224°C to 226°C
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Brechungsindex 1.472
Menge 500 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 108808
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,3249
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 114.15
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10240801 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA16001.14,A16001.36,A16001.22
Chargennummer10254729 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA16001.14,A16001.36,A16001.22
Chargennummer10226043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2023 Catalog NumberA16001.14,A16001.36,A16001.22
ChargennummerN12F010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/12/2022 Catalog NumberA16001.14,A16001.36,A16001.22
Chargennummer10240801 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2022 Catalog NumberA16001.14,A16001.36,A16001.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
Name des Produkts
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >