Learn More
2-Bromethylaminhydrobromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10359043
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Bromethylaminhydrobromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10359043
500 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10359043
Marke: Thermo Scientific Acros 106935000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2576-47-8, 107-09-5
Summenformel C2H6BrN·HBr
Molekulargewicht (g/mol) 204.9
MDL-Nummer MFCD00012886
InChI-Schlüssel WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethylamine hydrobromide, 2-bromoethanamine hydrobromide, 2-aminoethyl bromide hydrobromide, 2-bromoethylamine hbr, 2-bromoethylammonium bromide, ethanamine, 2-bromo-, hydrobromide, 2-bromoethan-1-amine hydrobromide, bromoethylamine hydrobromide, aminoethyl bromide hbr, ethylamine, hydrobromideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2774217
IUPAC-Name 2-Bromethanamin;Hydrobromid
SMILES C(CBr)N.Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromoethylamine hydrobromide
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 172.0°C to 176.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel BrCH2CH2NH2·HBr
Menge 500 g
Beilstein 04,134
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: >500g/L (20°C)
Formelmasse 204.9
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467310 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/11/2024 Catalog Number106935000,106930250,106932500,106930010,106931000,106930025
ChargennummerA0467039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2024 Catalog Number106935000,106930250,106932500,106930010,106931000,106930025
ChargennummerA0463823 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog Number106935000,106930250,106932500,106930010,106931000,106930025
ChargennummerA0462291 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2024 Catalog Number106935000,106930250,106932500,106930010,106931000,106930025
ChargennummerA0429187 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2024 Catalog Number106935000,106930250,106932500,106930010,106931000,106930025
Name des Produkts
2-Bromethylaminhydrobromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >