Learn More
2-Bromethylaminhydrobromid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11498257
Verfügbar ab: 27-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Bromethylaminhydrobromid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498257
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11498257
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17625.30
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2576-47-8 | C2H7Br2N | 204.893 g/mol
2-Bromoethylamine hydrobromide is used to construct C2-symmetric imidazolidinylidene ligands with a dioxolane backbone. It acts as a building block which is used for proteomics research. It is also used as organic and pharmaceutical intermediates for the preparation of first-aid medicines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromethylaminhydrobromid wird verwendet, um C2-symmetrische Imidazolidinylidenliganden mit einer Dioxolan-Hauptkette zu konstruieren. Dient als Baustein für die Proteomikforschung. Wird auch als organische und pharmazeutische Zwischenprodukte für die Herstellung von Erste-Hilfe-Medikamenten verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2576-47-8
Summenformel C2H7Br2N
Molekulargewicht (g/mol) 204.893
MDL-Nummer MFCD00012886
InChI-Schlüssel WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethylamine hydrobromide, 2-bromoethanamine hydrobromide, 2-aminoethyl bromide hydrobromide, 2-bromoethylamine hbr, 2-bromoethylammonium bromide, ethanamine, 2-bromo-, hydrobromide, 2-bromoethan-1-amine hydrobromide, bromoethylamine hydrobromide, aminoethyl bromide hbr, ethylamine, hydrobromideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2774217
IUPAC-Name 2-Bromethanamin;Hydrobromid
SMILES C(CBr)N.Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromoethylamine hydrobromide
Schmelzpunkt 172°C to 176°C
Menge 250 g
Beilstein 3607605
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 204.9
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10254437 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA17625.0B,A17625.30,A17625.18
Chargennummer10255058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA17625.0B,A17625.30,A17625.18
Chargennummer10255058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2025 Catalog NumberA17625.30,A17625.18
Chargennummer10251385 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA17625.0B,A17625.30,A17625.18
Chargennummer10228709 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA17625.0B,A17625.30,A17625.18
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromoethylamine hydrobromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Bromoethylamine hydrobromide
Name des Produkts
2-Bromethylaminhydrobromid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >