Learn More
Domiphenbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11317806
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Domiphenbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317806
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11317806
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L12930.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 538-71-6 | C22H40BrNO | 414.472 g/mol
Domiphen bromide is employed as a phase transfer catalyst in synthetic chemistry. It is used as a quaternary ammonium cation with cationic surfactant properties. Further, it is used as an antiseptic and an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Domiphenbromid wird als Phasentransferkatalysator in der synthetischen Chemie eingesetzt. Es wird als quaternäres Ammoniumkation mit kationischen Tensid-Eigenschaften verwendet. Darüber hinaus wird es als antiseptischer und pharmazeutischer Wirkstoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Aceton, Ethylacetat, Chloroform und Wasser. Schwer löslich in Benzol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 538-71-6
Summenformel C22H40BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 414.472
MDL-Nummer MFCD00011769
InChI-Schlüssel OJIYIVCMRYCWSE-UHFFFAOYSA-M
Synonym domiphen bromide, bradasol, bradonit, bradoral, fungitex, oradol, phenododecinium bromide, bradosol bromide, fungitex r
PubChem CID 10866
IUPAC-Name Dodecyl-dimethyl-(2-phenoxyethyl)azanium;Bromid
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCOC1=CC=CC=C1.[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Domiphen bromide
Schmelzpunkt 117°C to 118°C
Menge 25 g
Beilstein 3922742
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,3415
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,acetone,ethyl acetate,chloroform and water. Slightly soluble in benzene.
Formelmasse 414.48
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY10I039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/11/2022 Catalog NumberL12930.14,L12930.22
ChargennummerY08H017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2022 Catalog NumberL12930.14,L12930.22
ChargennummerP24I010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2022 Catalog NumberL12930.14,L12930.22
ChargennummerE20X027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL12930.14,L12930.22
ChargennummerW11E019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL12930.14,L12930.22
Name des Produkts
Domiphenbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >