Learn More
2-Aminophenylboronsäurehydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11906131
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Aminophenylboronsäurehydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11906131
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11906131
Marke: Thermo Scientific Acros 445310050
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 863753-30-4
Summenformel C6H9BClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 173.40
MDL-Nummer MFCD02258096
InChI-Schlüssel WPDASZCYRKGSTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminophenylboronic acid hydrochloride, 2-aminophenyl boronic acid hydrochloride, 2-aminophenylboronic acid hcl, 2-aminophenylboronic acid, hydrochloride, 2-2-aminophenyl boronic acid hydrochloride, boronic acid, 2-aminophenyl-, hydrochloride, pubchem1746, ksc914i9f, 2-aminophenylboronic acid,hcl, 2-aminophenylboronic acid, hclMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 16427090
SMILES Cl.NC1=CC=CC=C1B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
IUPAC-Name (2-Aminophenyl)boronsäure;Hydrochlorid
Formelmasse 173.41
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer340916 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number445310050,445310010
Chargennummer344514 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/03/2021 Catalog Number445310050,445310010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
2-Aminophenylboronsäurehydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >