Learn More
2,3,5-Triphenyltetrazolium, technisch, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12615296 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
C19H15CLN4, CAS-Nummer 298-96-4, 2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid, Triphenyltetrazoliumchlorid, 2,3,5-Triphenyl-2h-Tetrazoliumchlorid, Tetrzoliumchlorid, rotes Tetrazolium, Tetrazolium rot, Tetrazoliumchlorid, Uroscreen, Urocheck, Vitastain, 25 g, CHEBI:78019, weiß, 334,81 g/mol
C19H15CLN4, CAS-Nummer-298-96-4, 2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid, Triphenyltetrazoliumchlorid, 2,3,5-Triphenyl-2h-Tetrazoliumchlorid, Tetrzoliumchlorid, rotes Tetrazolium, Tetrazolium rot, Tetrazoliumchlorid, Uroscreen, Urocheck, Vitastain, 25 g, CHEBI:78019, weiß, 334,81 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 298-96-4
Summenformel C19H15ClN4
Molekulargewicht (g/mol) 334.81
MDL-Nummer MFCD00011963
InChI-Schlüssel PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, tetrazolium red, uroscreen, red tetrazolium, urocheck, vitastain, tetrazolium chloride, triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride, tetrazolium chloride
PubChem CID 9283
ChEBI CHEBI:78019
IUPAC-Name 2,3,5-Triphenyltetrazol-2-ium;chlorid
SMILES [Cl-].C1=CC=C(C=C1)N1N=C(N=[N+]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Schmelzpunkt 235°C
Farbe Weiß
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 10 g
Formelmasse 334.81g/mol
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2,3,5-Triphenyltetrazolium, technisch, Fisher Chemical™ >