Learn More
2-Aminophenylboronsäurehydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11996121
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Aminophenylboronsäurehydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11996121 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Conditionnement:
1 Gramm
5 Gramm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Artikelnummer. 11996121
Marke: Thermo Scientific Acros 445310010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 863753-30-4 | C6H9BClNO2 | 173.40 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 863753-30-4
Summenformel C6H9BClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 173.40
MDL-Nummer MFCD02258096
InChI-Schlüssel WPDASZCYRKGSTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminophenylboronic acid hydrochloride, 2-aminophenyl boronic acid hydrochloride, 2-aminophenylboronic acid hcl, 2-aminophenylboronic acid, hydrochloride, 2-2-aminophenyl boronic acid hydrochloride, boronic acid, 2-aminophenyl-, hydrochloride, pubchem1746, ksc914i9f, 2-aminophenylboronic acid,hcl, 2-aminophenylboronic acid, hcl
PubChem CID 16427090
SMILES Cl.NC1=CC=CC=C1B(O)O
Spécification
Chemischer Name oder Material 2-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name (2-Aminophenyl)boronsäure-Hydrochlorid
Formelmasse 173.41
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Achtung
Catégorie de danger
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Mention de danger
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Conseils de prudence
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
2-Aminophenylboronsäurehydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis