Beschreibung
It is a redox and adsorption indicator. Employed as a biological stain used in histology, cytology, bacteriology. It is commonly used as a counter stain for gram-negative bacteria in the Gram stain procedure. It has been observed to bind to DNA at a pH 2.21. In the Flemming triple stain procedure it is used to stain for chromosomes. In late Paleozoic pteridosperm cuticles it has shown increased contrast, emphasized cutinization differences, and enhanced the three-dimensional morphology of complex epidermal features when compared with other dyes. The compound has also been used with alcian blue in the histochemical study of the distribution and morphometric characteristics of mast cells. It has also been used to detect mucin and cartilage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es handelt sich um einen Redox- und Adsorptionsindikator. Wird als biologisches Färbemittel in der Histologie, Zytologie, Bakteriologie verwendet. Kommt häufig als Gegenfärbemittel für gramnegative Bakterien im Gram-Färbeverfahren zum Einsatz. Es wurde beobachtet, dass die Bindung an DNA bei einem pH-Wert von 2.21 vollzogen wird. Wird im Flemming Triple-Stain-Verfahren als Färbemittel für Chromosomen verwendet. Hat in spätpaläozoischen Pteridosperm-Nagelhäuten einen erhöhten Kontrast gezeigt, die Unterschiede bei der Cutinisierung betont und die dreidimensionale Morphologie komplexer epidermaler Merkmale im Vergleich zu anderen Farbstoffen verbessert. Die Verbindung wurde auch mit Alcianblau (Alcian Blue) in der histochemischen Studie der Verteilung und der morphometrischen Merkmale von Mastzellen verwendet. Wurde ferner zum Nachweisen von Schleim und Knorpel verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 50 g/l. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Safranine O |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 10 g |
Beilstein | 3924099 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water at 20°C,50g/L. Soluble in alcohol. |
Formelmasse | 350.85 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10249859 | Analysenzertifikat | 02/04/2024 | B21674.09,B21674.18 |
10244627 | Analysenzertifikat | 17/11/2022 | B21674.09,B21674.18 |
10172293 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B21674.09,B21674.18 |
10187072 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B21674.09,B21674.18 |
10218976 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B21674.09,B21674.18 |
Sicherheit und Handhabung
- Safranine O
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Safranine O