Learn More
2,5-Dihydroxy-1,4-dithian, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11457566
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
2,5-Dihydroxy-1,4-dithian, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457566
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11457566
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14620.18
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40018-26-6
Summenformel C4H8O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 152.226
MDL-Nummer MFCD00006659
InChI-Schlüssel YUIOPHXTILULQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-dithiane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dithiane, mercaptoacetaldehyde dimer, 4-dithiane-2,5-diol, 1,4 dithiane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dithian, p-dthane-2,5-dol, pubchem20480, 1,4dithiane-2,5diol, acmc-1anmeMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 98330
IUPAC-Name 1,4-Dithian-2,5-Diol
SMILES C1C(SCC(S1)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane
Schmelzpunkt ∼130°C (decomposition)
Menge 50 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 104402
Formelmasse 152.24
Reinheit (%) 96%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251131 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA14620.30,A14620.0B,A14620.18
Chargennummer10219851 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2022 Catalog NumberA14620.30,A14620.0B,A14620.18
Chargennummer10223749 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2022 Catalog NumberA14620.30,A14620.0B,A14620.18
Chargennummer10122184 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14620.30,A14620.0B,A14620.18
Chargennummer10202200 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14620.30,A14620.0B,A14620.18
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane, Practical Grade
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,4-Dithiane-2,5-diol
Name des Produkts
2,5-Dihydroxy-1,4-dithian, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >