Learn More
p-Dithian-2,5-diol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10286180
Zum Warenkorb hinzufügen
p-Dithian-2,5-diol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10286180
250 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10286180
Marke: Thermo Scientific Acros 179932500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40018-26-6
Summenformel C4H8O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 152.23
InChI-Schlüssel YUIOPHXTILULQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-dithiane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dithiane, mercaptoacetaldehyde dimer, 4-dithiane-2,5-diol, 1,4 dithiane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dithian, p-dthane-2,5-dol, pubchem20480, 1,4dithiane-2,5diol, acmc-1anmeMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 98330
IUPAC-Name 1,4-Dithian-2,5-Diol
SMILES C1C(SCC(S1)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Dithiane-2,5-diol
Schmelzpunkt 130.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3.9g/L (20°C).
Formelmasse 152.23
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0425909 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number179932500,179930010
ChargennummerA0425909 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2024 Catalog Number179932500,179930010
ChargennummerA0402501 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number179932500,179930010
ChargennummerA0327863 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number179932500,179930010
ChargennummerA0381302 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number179932500,179930010
Name des Produkts
p-Dithian-2,5-diol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >