Learn More
1,3-Dithian, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,3-Dithiane is used in umpolung reactions such as the Corey-Seebach reaction. It acts as a reagent for the deoxygenation of sulfoxides to their corresponding sulfides. Further, it is used as a protecting group for carbonyl compounds used in organic synthesis. It serves as a useful labeled synthon. In addition to this, it is used in the preparation of 2-ethyl-[1,3]dithiane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,3-Dithian wird bei Umpolungsreaktionen wie der Corey-Seebach-Reaktion verwendet. Es dient als Reagenz für die Desoxygenierung von Sulfoxiden zu ihren entsprechenden Sulfiden. Darüber hinaus dient es als Schutzgruppe für Carbonylverbindungen, die in der organischen Synthese verwendet werden. Es dient als nützliches markiertes Synthon. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von 2-Ethyl-[1,3]dithian verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Äther, Chloroform und Terahydrofuran. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,3-Dithiane |
Schmelzpunkt | 52°C to 55°C |
Siedepunkt | 207°C to 208°C |
Flammpunkt | 90°C (194°F) |
Geruch | Stench |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3335 |
Beilstein | 102534 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in benzene,ether,chloroform and terahydrofuran. Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 120.24 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M16J035 | Analysenzertifikat | 23/01/2023 | A10505.14,A10505.22,A10505.06 |
I29R023 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10505.14,A10505.22,A10505.06 |
10184440 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10505.14,A10505.22,A10505.06 |
10113609 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10505.14,A10505.22,A10505.06 |
J03S020 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10505.14,A10505.22,A10505.06 |