Learn More
p-Dithian-2,5-diol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11966811 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 kg, Kunststoffflasche, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
CAS: 40018-26-6 | C4H8O2S2 | 152.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40018-26-6
Summenformel C4H8O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 152.23
InChI-Schlüssel YUIOPHXTILULQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-dithiane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dithiane, mercaptoacetaldehyde dimer, 4-dithiane-2,5-diol, 1,4 dithiane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dithian, p-dthane-2,5-dol, pubchem20480, 1,4dithiane-2,5diol, acmc-1anme
PubChem CID 98330
IUPAC-Name 1,4-Dithian-2,5-Diol
SMILES C1C(SCC(S1)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Dithiane-2,5-diol
Schmelzpunkt 130.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 1 kg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3.9g/L (20°C).
Formelmasse 152.23
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallpulver
Name des Produkts
p-Dithian-2,5-diol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >