Learn More
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-5-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10781084
Zum Warenkorb hinzufügen
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-5-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10781084
250 mg, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10781084
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC01416CB
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 148703-14-4
Summenformel C9H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
MDL-Nummer MFCD01116986
InChI-Schlüssel WNNQCWLSQDNACP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carbonitrile, 1,4-benzodioxin-5-carbonitrile,2,3-dihydro, acmc-1c2ut, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxane-5-carbonitrileMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2795043
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1,4-Benzodioxin-5-Carbonitril
SMILES C1COC2=C(C=CC=C2O1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-5-carbonitrile
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 161.16
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-5-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™ >