Learn More
2-Hydroxymethyl-1,4-benzodioxan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11452217
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Hydroxymethyl-1,4-benzodioxan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452217
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11452217
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14170.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3663-82-9
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.176
MDL-Nummer MFCD00006822
InChI-Schlüssel GWQOQQVKVOOHTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxymethyl-1,4-benzodioxane, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-2-yl-methanol, 1,4-benzodioxan-2-methanol, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylmethanol, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-2-yl methanol, 1,4-benzodioxane-2-methanol, 2-hydroxymethyl-1,4-benzodioxan, 1,4-benzodioxin-2-methanol, 2,3-dihydroMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 19314
IUPAC-Name 2,3-dihydro-1,4-Benzodioxin-3-ylmethanol
SMILES C1C(OC2=CC=CC=C2O1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxymethyl-1,4-benzodioxane
Schmelzpunkt 87°C to 91°C
Menge 5 g
Beilstein 83736
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2812901C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog NumberA14170.22,A14170.14,A14170.06
Chargennummer10249217 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2024 Catalog NumberA14170.14,A14170.06
Chargennummer10098529 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2023 Catalog NumberA14170.14,A14170.06
Chargennummer10098529 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14170.14,A14170.06
ChargennummerH4653A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14170.14,A14170.06
Name des Produkts
2-Hydroxymethyl-1,4-benzodioxan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >