Learn More
2,3-Dihydro-6-isocyano-1,4-benzodioxin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10442913
Zum Warenkorb hinzufügen
2,3-Dihydro-6-isocyano-1,4-benzodioxin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10442913
1 g, Glasflasche
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10442913
Marke: Thermo Scientific Acros 372770010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dihydro-6-isocyano-1, 4-benzodioxine
CAS 174092-82-1
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 81.0°C to 87.0°C
Farbe Gelb bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H7NO2
MDL-Nummer MFCD06200565
Menge 1 g
Synonym 2,3-dihydro-6-isocyano-1,4-benzodioxine, 6-isocyano-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine, 6-isocyano-4-oxachromane, n-methylidyne-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-aminium, pubchem16170, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxin-6-isocyanide, 6-isocyano-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin, 1,4-benzodioxin,2,3-dihydro-6-isocyano, 6-isocyano-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 6-isocyano-2,3-dihydro-benzo b 1,4 dioxine
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
InChI-Schlüssel AAUQOWLQNFIDQL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C-]#[N+]C1=CC2=C(C=C1)OCCO2
IUPAC-Name 6-Isocyano-2,3-Dihydro-1,4-Benzodioxin
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
PubChem CID 2734808
Formelmasse 161.16
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver oder Brocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0370372 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2023 Catalog Number372770010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dihydro-6-isocyano-1,4-benzodioxine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2,3-Dihydro-6-isocyano-1,4-benzodioxin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >