Learn More
1,4-Benzodioxan-6-amin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10281542
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,4-Benzodioxan-6-amin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10281542
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10281542
Marke: Thermo Scientific Acros 185780050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 22013-33-8 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22013-33-8
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.17
MDL-Nummer MFCD00006824
InChI-Schlüssel BZKOZYWGZKRTIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzodioxan-6-amine, 3,4-ethylenedioxyaniline, 6-amino-1,4-benzodioxane, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-amine, 6-amino-1,4-benzodioxan, 1,4-benzodioxan-6-ylamine, 1,4-benzodioxin-6-amine, 2,3-dihydro, 3,4-ethylenedioxy aniline, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-ylamine, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-amin
PubChem CID 89148
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1,4-Benzodioxin-6-Amin
SMILES NC1=CC=C2OCCOC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Benzodioxan-6-amine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun bis Schwarz
Dichte 1.2300g/mL
Flammpunkt 120°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5977 to 1.5997
Menge 5 g
Relative Dichte 1.23
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Formelmasse 151.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0419095 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/11/2024 Catalog Number185780050,185782500,185780500
ChargennummerA0419095 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2021 Catalog Number
ChargennummerA0407507 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2020 Catalog Number185780050,185782500,185780500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Benzodioxan-6-amine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Name des Produkts
1,4-Benzodioxan-6-amin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >