Learn More
2,2'-Azino-bis(3-Ethylbenzothiazolin6-Sulfonsäure) Diammoniumsalz, 98 %., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Chromogenic substrate for peroxidase assays.2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt is widely utilized as a peroxidase substrate suitable for use in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) procedures. It plays an important role in the food industry to measure the antioxidant capacities of foods. It is used to observe the reaction kinetics of specific enzymes and involved in glucose estimating reagent in blood serum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chromogenes Substrat für Peroxidase-Assays.2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzthiazolin-6-sulfonsäure) Diammoniumsalz wird weithin als Peroxidase-Substrat verwendet, das für Enzyme-Linked Immunosorbent Assay(ELISA)-Verfahren geeignet ist. In der Lebensmittelindustrie spielt es eine wichtige Rolle bei der Messung der antioxidativen Kapazitäten von Lebensmitteln. Es dient zur Beobachtung der Reaktionskinetik spezifischer Enzyme und ist an der Glukoseschätzung von Reagenzien im Blutserum beteiligt.
Löslichkeit
In Wasser bei 50 mg/ml auflösen. Die Lösung ist möglicherweise leicht trüb.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt |
Farbe | Grün |
Menge | 1 g |
Beilstein | 7329461 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Dissolve in water at 50mg/ml. Solution may be slightly hazy. |
Formelmasse | 548.68 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M20L005 | Analysenzertifikat | 22/01/2025 | J65535.03,J65535.06 |
Y15K001 | Analysenzertifikat | 19/11/2024 | J65535.03,J65535.06 |
X17K025 | Analysenzertifikat | 25/10/2024 | J65535.03,J65535.06 |
W27K046 | Analysenzertifikat | 07/10/2024 | J65535.03,J65535.06 |
Q20K006 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | J65535.03,J65535.06 |
Sicherheit und Handhabung
- 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt