Learn More
Kaliumpersulfat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10144170
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumpersulfat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10144170
25 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10144170
Marke: Thermo Scientific Acros 202010250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7727-21-1 | K2O8S2 | 270.3 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-21-1
Summenformel K2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 270.3
MDL-Nummer MFCD00011386
InChI-Schlüssel USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
PubChem CID 24412
IUPAC-Name Dikalium; Sulfonatooxysulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium persulfate
Schmelzpunkt 100,0 °C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Iodometry)
Strukturformel K2S2O8
Merck Index 15,7777
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5g/100mL (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formelmasse 270.3
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 2.47
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472442 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number202015000,202012500,202010010,202010250,202010050
ChargennummerA0469207 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number202015000,202012500,202010010,202010250,202010050
ChargennummerA0465042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/08/2024 Catalog Number202015000,202012500,202010010,202010250,202010050
ChargennummerA0459663 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number202015000,202012500,202010010,202010250,202010050
ChargennummerA0453398 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number202015000,202012500,202010010,202010250,202010050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium persulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dipotassium peroxodisulphate
Name des Produkts
Kaliumpersulfat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals >