Learn More
Trolox™, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10454155
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Trolox™, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10454155 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10454155
Marke: Thermo Scientific Acros 218940010
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 53188-07-1 | C14H18O4 | 250.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53188-07-1
Summenformel C14H18O4
Molekulargewicht (g/mol) 250.29
MDL-Nummer MFCD00006846
InChI-Schlüssel GLEVLJDDWXEYCO-UHFFFAOYNA-N
Synonym trolox, 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid, trolox c, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl, +/--6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-, +-, trolox™, trolox tm
PubChem CID 40634
ChEBI CHEBI:82625
IUPAC-Name 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid
SMILES CC1=C(C)C2=C(CCC(C)(O2)C(O)=O)C(C)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trolox*
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 187.0°C to 194.0°C
Farbe Beige bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 18, V,7, 335
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Formelmasse 250.29
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471110 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number218940050,218940010,218940250
ChargennummerA0469003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number218940050,218940010,218940250
ChargennummerA0464280 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/07/2024 Catalog Number218940050,218940010,218940250
ChargennummerA0459690 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/06/2024 Catalog Number218940050,218940010,218940250
ChargennummerA0441514 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2024 Catalog Number218940050,218940010,218940250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trolox
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trolox™, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >