Learn More
2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (freie Radikale), 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11309658
Zum Warenkorb hinzufügen
2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (freie Radikale), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309658
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 11309658
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044150.MD
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1898-66-4 | C18H12N5O6
2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl is used as a sensitive colorimetric free radical scavenger. It serves as a general antioxidant detector. It is utilized to monitor chemical reactions involving radicals as well as a standard of the position and intensity of electron paramagnetic resonance signals. Further, it is employed in the quantitative determination of aliphatic and aromatic thiols by indirect spectroscopy and for photometric determination of tocopherol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1898-66-4
Summenformel C18H12N5O6
MDL-Nummer MFCD00007231
Synonym DPPH
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (free radical)
Farbe Schwarz bis Grün
Menge 250 mg
Merck Index 14,3330
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl formamide,ethanol,chloroform,ether,carbon disulfinde,acetone,oils,carbon tetrachloride,glacial acetic acid and toluene. Insoluble in water.
Formelmasse 394.32
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY05K038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2024 Catalog Number044150.03,044150.MD
ChargennummerY25K023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog Number044150.03,044150.MD
ChargennummerX17K011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog Number044150.03,044150.MD
ChargennummerX25K022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2024 Catalog Number044150.03,044150.MD
ChargennummerY28I021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2023 Catalog Number044150.03,044150.MD
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (free radical)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl
Name des Produkts
2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (freie Radikale), 95 %, Thermo Scientific Chemicals >